missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGAM2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97695PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PGAM2 Polyclonal antibody specifically detects PGAM2 in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| PGAM2 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin | |
| BPG-dependent PGAM 2, EC 3.1.3.13, EC 5.4.2.1, EC 5.4.2.4, Muscle-specific phosphoglycerate mutase, PGAM-MGSD10, PGAMMMGC88743, phosphoglycerate mutase 2, phosphoglycerate mutase 2 (muscle), Phosphoglycerate mutase isozyme M | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGAM2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction | |
| 5224 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Cynomolgus Monkey | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido