missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PGBD1 Antibody (2A3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00084547-M05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PGBD1 Monoclonal antibody specifically detects PGBD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Spezifikation
| PGBD1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| Cerebral protein 4, cerebral protein-4, dJ874C20.4, HUCEP-4, piggyBac transposable element derived 1, piggyBac transposable element-derived protein 1, SCAND4 | |
| PGBD1 (NP_115896.1, 241 a.a. ∽ 350 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. NLCGNSAQETVMSLSPMTEEIVTKDRLFKAKQETSEEMEQSGEASGKPNRECAPQIPCSTPIATERTVAHLNTLKDRHPGDLWARMHISSLEYAAGDITRKGRKKDKARV | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
| 2A3 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA | |
| NP_115896 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| 84547 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur