Få mere at vide
Nuf2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99081-50ul
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18642186
  • € 216.00 / 50µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Nuf2 Polyclonal antibody specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Nuf2
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate
cancer/testis antigen 106, CDCA1hsNuf2, cell division cycle associated 1, Cell division cycle-associated protein 1, CT106, hNuf2, kinetochore protein Nuf2, NUF2, NDC80 kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), NUF2RhNuf2R
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Nuf2.
50 μg
Cell Cycle and Replication
83540
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.