Learn More
SET1B Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06532H
Product Code. 18643888
  • € 407.00 / 0.10mL
Description
SET1B Polyclonal antibody specifically detects SET1B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SET1B
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
EC 2.1.1, FLJ20803, histone-lysine N-methyltransferase SETD1B, hSET1B, KIAA1076EC 2.1.1.43, KMT2GSET1B, Lysine N-methyltransferase 2G, SET domain containing 1B, SET domain-containing protein 1B, Set1B
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SET1B fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunocytochemistry
HRP
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
23067
Store at 4C in the dark.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt