missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PGD Antibody (46B3), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59449PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PGD Monoclonal antibody specifically detects PGD in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| PGD | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 46B3 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| 6PGD, EC 1.1.1.44,6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating, PGDH, phosphogluconate dehydrogenase | |
| Recombinant human PGD (1-483aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Endocrinology, Signal Transduction | |
| 5226 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering