Learn More
PGK1 Antibody (2F4), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-59392C
Product Code. 18406383
  • € 603.00 / 0.10mL
Description
PGK1 Monoclonal antibody specifically detects PGK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PGK1
Monoclonal
DyLight 650
Cell migration-inducing gene 10 protein, EC 2.7.2.3, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKAMGC117307, phosphoglycerate kinase 1, Primer recognition protein 2, PRP 2
Recombinant human PGK1 (1-417aa) purified from E. coli
0.1 mL
Prostate Cancer
5230
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
2F4
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.