Learn More
PGM1 Antibody (CL3301), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-59026-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18668918
  • € 415.00 / 25µL
Beskrivning
Beskrivning
PGM1 Monoclonal specifically detects PGM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PGM1
Monoclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
EC 5.4.2, EC 5.4.2.2, Glucose phosphomutase 1, GSD14, PGM 1, phosphoglucomutase 1, phosphoglucomutase-1
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
PGM1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SILATRKQSVEDILKDHWQKHGRNFFTRYDYEEVEAEGANKMMKDLEALMFDRSFVGKQFSANDKVYTVEKADNFEYSD
25 μL
Lipid and Metabolism
5236
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only