Learn More
PGM1 Mouse anti-Human, Clone: 2G5A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen PGM1
Clone 2G5A8
Concentration 0.82 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16887675
View Documents
Proteintech
66105-1-IG-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16877675
View Documents
Proteintech
66105-1-IG-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Phosphoglucomutases.
Specifications
Specifications
PGM1
0.82 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Glucose phosphomutase 1, PGM 1, PGM1, phosphoglucomutase 1
PGM1
IgG2b
Protein A
Antibody
2G5A8
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P36871
5236
PGM1 Fusion Protein Ag7294
Primary
-20°C
PGM1
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato