Learn More
PGM2, Mouse anti-Human, Clone: 1A3, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Abnova H00055276-M05.100ug
Product Code. 16198026
  • € 349.00 / 100µg
Description
Sequence: MAAPEGSGLGEDARLDQETAQWLRWDKNSLTLEAVKRLIAEGNKEELRKCFGARMEFGTAGLRAAMGPGISRMNDLTIIQTTQGFCRYLE
Specifications
Specifications
PGM2
Monoclonal
Unconjugated
phosphoglucomutase 2
FLJ10983/MSTP006
Mouse
100 μg
Primary
Human
Antibody
ELISA, Western Blot
1A3
In 1x PBS, pH 7.4
BC010087.2
PGM2
PGM2 (AAH10087.1, 1 a.a. ∼ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
RUO
55276
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG2a κ
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt