Learn More
PGR Monoclonal Antibody (OTI31D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA805294S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17595163
  • € 242.00 / 30µL
Description
PGR Monoclonal antibody specifically detects PGR in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
PGR
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q99801
Mouse
Affinity chromatography
RUO
4824
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI31D9
Unconjugated
NKX3-1
9930019P03Rik; BB114106; ENSMUSG00000074510; LOW QUALITY PROTEIN: progesterone receptor; NR3C3; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3; p4 receptor; PGR; pot. alt. progesterone receptor; putative; PR; PR-A; PR-B; Progesterone receptor; progesterone receptor A; progesterone-receptor; putative form B; steroid hormone receptor; testicular progesterone receptor; unnamed protein product
Full length human recombinant protein of human NKX3-1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Documents
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado