Learn More
Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol, Alfa Aesar™
Merk:  Alfa Aesar 038703.AP
Overige gegevens : CAS : 77-09-8 Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 1 Pack group : II
Aantal 500mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401497
  • € 25.70 / 500 ml
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Phenolphthalein
Liquid
318.33
77-09-8
C20H14O4
MFCD00005913
Specificatie
Phenolphthalein
Colorless liquid
C20H14O4
MFCD00005913
0.918g/cm3 at 20°C
500mL
77-09-8
Liquid
318.33
Alcohol-like
Colorless