Learn More
Phenylbutazone, MedChemExpress
Product Code. 16472066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16472066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16472066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0230
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Phenylbutazone is an efficient reducing cofactor for the peroxidase activity of prostaglandin H synthase (PHS). Phenylbutazone, a hepatotoxin, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Phenylbutazone induces muscle blind-like protein 1 (MBNL1) expression and has the potential for ankylosing spondylitis research.
Phenylbutazone is an efficient reducing cofactor for the peroxidase activity of prostaglandin H synthase (PHS). Phenylbutazone, a hepatotoxin, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Phenylbutazone induces muscle blind-like protein 1 (MBNL1) expression and has the potential for ankylosing spondylitis research.
Spezifikation
Chemical Name or Material Phenylbutazone
Physical Form Solid
CAS 50-33-9
Color White
Quantity 500 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H20N2O2
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.29 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCCC)N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 308.37
Formula Weight 308.37
Percent Purity 99.94%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.