Learn More
Phenylephrine hydrochloride, MedChemExpress
Description
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Phenylephrine hydrochloride |
| CAS | 61-76-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H14ClNO2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | (R)-(-)-Phenylephrine hydrochlorideL-Phenylephrine hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 150 mg/mL (736.49 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC([C@@H](O)CNC)=CC=C1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.67 |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?