Learn More
PHF6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97699-50ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PHF6 Polyclonal antibody specifically detects PHF6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| PHF6 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| BFLS, BORJ, Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome, KIAA1823, MGC14797, PHD finger protein 6, PHD-like zinc finger protein | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PHF6 fragment. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 84295 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto