Learn More
PHGDH Mouse anti-Human, Clone: OTI9C2, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF806876
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.Specifications
| PHGDH | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PHGDH | |
| 3-PGDH, 3PGDH, HEL-S-113, NLS, NLS1, PDG, PGAD, PGD, PGDH, PHGDHD, SERA | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 26227 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI9C2 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| O43175 | |
| PHGDH | |
| Full length human recombit protein of human PHGDH produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.