Få mere at vide
PHKG2 Antibody (OTI1F9), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-73373AF488
Produktkode 18121506
  • € 751.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PHKG2 Monoclonal specifically detects PHKG2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PHKG2
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
PHKG2
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-216 of human PHKG2 (NP_000285) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1F9
Western Blot, Immunohistochemistry
EC 2.7.11, EC 2.7.11.19, GSD9C, PHK-gamma-T, phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, testis/liver isoform, Phosphorylase kinase subunit gamma-2, phosphorylase kinase, gamma 2 (testis), Phosphorylase kinase, gamma 2 (testis/liver), PSK-C3
Mouse
Affinity Purified
Protein Kinase
5261.0
Store at 4°C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.