Learn More
PHLDB2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38238
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18700454
  • € 500.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
PHLDB2 Polyclonal specifically detects PHLDB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PHLDB2
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50, Proximity Ligation Assay
Q86SQ0
PHLDB2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NPNTLKEGYISVNEINEPCGNSTNLSPSTQFPADADAVATEPATAVLASQPQSKEHFRSLEERKKQHKEGLYLSDTLPRKKTTSSISPHFSSATM
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
pleckstrin homology-like domain, family B, member 2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
90102
Human
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.