Learn More
PHLDB2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen PHLDB2
Concentration 800 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235755
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27940-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30236308
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27940-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The PHLDB2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PHLDB2. This antibody recognizes human antigen. The PHLDB2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PHLDB2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp313O2433; DKFZp434G227; DKFZp686J05113; FLJ21791; LL5b; LL5beta
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
800 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
90102
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt