Learn More
PHLPP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-93296-0.02ml
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18637790
  • € 190.00 / 0.02mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PHLPP Polyclonal antibody specifically detects PHLPP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PHLPP
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 3.1.3.16, hSCOP, KIAA0606, MGC161555, PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase, PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 1, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase 1, PHLPP, pleckstrin homology domain containing, family E (with leucine rich repeats)member 1, Pleckstrin homology domain-containing family E member 1, PLEKHE1, SCN circadian oscillatory protein, SCOPPH domain-containing family E member 1, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1160-1428 of human PHLPP (NP_919431.2). DQPSTGDASGAPAVWSHGYTEASGVKNKLCVAALSVNNFCDNREALYGVFDGDRNVEVPYLLQCTMSDILAEELQKTKNEEEYMVNTFIVMQRKLGTAGQKLGGAAVLCHIKHDPVDPGGSFTLTSANVGKCQTVLCRNGKPLPLSRSYIMSCEEELKRIKQHKAIITEDGKVNGVTESTRILGYTFLHPSVVPRPHVQSVLLTPQDEFFILGSKGLWDSLSVEEAVEAVRNVPDALAAAKKLCTLAQSYGCHDSISAVVVQLSVTEDS
0.02 mL
Cancer, Protein Phosphatase, Tumor Suppressors
23239
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato