Learn More
Invitrogen™ Phospho-4EBP1 (Ser65) Monoclonal Antibody (1E2E7)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA531843
Artikelnummer. 16345274
  • € 506.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MA5-31843 has been tested in indirect ELISA.
This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E, which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-4EBP1 (Ser65)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q13541
EIF4EBP1
Synthesized peptide of human Phospho-4E-BP1 (Ser65).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
1E2E7
Unconjugated
EIF4EBP1
4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Mouse
Protein G
RUO
1978
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt