Läs mer
Invitrogen™ Phospho-FOXO1/FOXO3 (Ser207, Ser212) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 441230G
Produktkod. 17184669
  • € 500.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Phospho-FOXO1/FOXO3 (Ser207, Ser212) Polyclonal Antibody for Western Blot
a transcription factor of the forkhead family. A central regulator of metabolism in several cell types. May play an important role in myogenic growth and differentiation, and in the regulation of lipolysis in adipocytes by controlling the expression of adipose triglyceride lipase (ATGL), the rate-limiting lipolytic enzyme. Translocation of this gene with PAX3 has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma. Contains 1 fork-head domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Phospho-FOXO1/FOXO3 (Ser207, Ser212)
Polyclonal
Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
O43524, Q12778, Q9R1E0, Q9WVH4
FOXO1, FOXO3
The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human FOXO3 that contains serine 207.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
FOXO3
1110048B16Rik; 2010203A17Rik; AF6q21; AF6q21 protein; AFX; AFX1; Afxh; AI876417; C76856; FKH1; Fkhr; Fkhr1; Fkhr2; Fkhrl1; FKHRL1P2; forkhead box O1; forkhead box O1a; forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma); forkhead box O3; forkhead box O3A; forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; forkhead box protein O3; forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1; Forkhead in rhabdomyosarcoma; Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1; forkhead protein 1; forkhead protein FKHR2; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1; FOXO1; Foxo1a; FOXO2; FOXO3; Foxo3a; FOXO4; MGC120490; MLLT7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2308, 2309, 56458, 56484
-20°C
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.