Learn More
Phospho-MST1/MST2 (Thr183) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen PA538372
Product Code. 15595291
  • € 484.10 / 100µg
Description
The mammalian Ste20-like kinases (MST kinases), also known as Krs proteins, are members of the GCK subfamily. Ksr-1 (MST-2) and Ksr-2 (MST-1) are both direct substrates of caspase-3 that accelerate caspase-3 activation. MST-3 is ubiquitously expressed in mammalian tissue and can phosphorylate exogenous substrates as well as itself. MST-4 is highly expressed in placenta, thymus, and peripheral blood leukocytes, and it specifically activates ERK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Phospho-MST1/MST2 (Thr183)
Polyclonal
Unconjugated
STK3
Serine/threonine-protein kinase 4, Mammalian STE20-like protein kinase 1, MST-1, STE20-like kinase MST1, Serine/threonine-protein kinase Krs-2, MST1/C STK4, KRS2, MST1, Serine/threonine-protein kinase 3, Mammalian STE20-like protein kinase 2, MST-2, STE20-like kinase MST2, Serine/threonine-protein kinase Krs-1, MST2/C, STK3, KRS1, MST2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
56274, 58231, 6788, 6789
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q13043, Q13188, Q9JI10, Q9JI11
STK3, STK4
A synthetic phosphopeptide derived from human Mst1/2 around the phosphorylation site of Thr183(R-N-TP-V-I)
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt