Learn More
Invitrogen™ Phospho-NEDD4L (Ser448) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5104619
Product Code. 16691065
  • € 491.00 / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of NEDD4L only when phosphorylated at Ser448.
NEDD4L is an E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. NEDD4L inhibits TGF-beta signaling by triggering SMAD2 and TGFR1 ubiquitination and proteasome-dependent degradation. NEDD4L promotes ubiquitination and internalization of various plasma membrane channels such as ENaC, Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, Nav1.7, Nav1.8, Kv1.3, EAAT1 or CLC5. NEDD4L also promotes ubiquitination and degradation of SGK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-NEDD4L (Ser448)
Polyclonal
Unconjugated
NEDD4L
1300012C07Rik; E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like; FLJ33870; HECT-type E3 ubiquitin transferase NED4L; hNEDD4-2; KIAA0439; NEDD4; NEDD4 like E3 ubiquitin protein ligase; NEDD4.2; Nedd4-2; nedd4b; NEDD4L; NEDL3; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4b; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4-like; RSP5; ubiquitin-protein ligase Nedd4-2; ubiquitin-protein ligase Rsp5; Unknown (protein for IMAGE:7986262)
Rabbit
Sequential Chromatography
RUO
23327, 291553, 83814
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8CFI0, Q96PU5
NEDD4L
A synthesized peptide derived from human NEDD4L(Accession Q96PU5), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser448.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt