Learn More
FAM50A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19849-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30234992
  • € 410.00 / 150µL
Description
The FAM50A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FAM50A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The FAM50A antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
FAM50A
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
9130
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
1000 μg/mL
9F; DXS9928E; HXC-26; XAP5
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
40 kDa
Liquid
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt