Learn More
Invitrogen™ Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8G9X10)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA535868
Artikelnummer. 17156523
  • € 576.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KKTLC.
PLK1 is a serine/threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis. Polo-like kinase proteins acts by binding and phosphorylating proteins are that already phosphorylated on a specific motif recognized by the POLO box domains. Phosphorylates BORA, BUB1B/BUBR1, CCNB1, CDC25C, CEP55, ECT2, ERCC6L, FBXO5/EMI1, FOXM1, KIF20A/MKLP2, CENPU, NEDD1, NINL, NPM1, NUDC, PKMYT1/MYT1, KIZ, PPP1R12A/MYPT1, PRC1, RACGAP1/CYK4, SGOL1, STAG2/SA2, TEX14, TOPORS, p73/TP73, TPT1 and WEE1. Plays a key role in centrosome functions and the assembly of bipolar spindles by phosphorylating KIZ, NEDD1 and NINL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-PLK1 (Thr210)
Recombinant Monoclonal
1.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P53350
Plk1
A synthetic phosphorylated peptide around T210 of human PLK1 (P53350).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
8G9X10
Unconjugated
Plk1
cell cycle regulated protein kinase; Plk; PLK 1; Plk1; PLK-1; plk1.S; plx1; polo (Drosophia)-like kinase; polo like kinase; polo like kinase 1; polo like kinase 1 S homeolog; polo-like kinase; polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; polo-like protein kinase; serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; Unknown (protein for MGC:133927); XELAEV_18047692mg
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
5347
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt