Learn More
Invitrogen™ Phospho-PP1 alpha (Thr320) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8C7U9)
Product Code. p-200110620
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Unit Size:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30282849 20 μL 20µL
30283833 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30282849 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA558249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: PITPP.
This gene encodes a reticuloplasmin, a protein which resides in the lumen of the endoplasmic reticulum. The protein shows sequence similarity to the protein disulfide isomerase family. However, it lacks the thioredoxin motif characteristic of this family, suggesting that this protein does not function as a disulfide isomerase. The protein dimerizes and is thought to play a role in the processing of secretory proteins within the ER. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Phospho-PP1 alpha (Thr320)
Applications ELISA, Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 8C7U9
Concentration 0.071 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gene PPP1CA
Gene Accession No. P62136, P62137, P62138
Gene Alias 96A; CG6593; CG6593-PA; CG6593-PB; dism2; Dmel\CG6593; Dmel_CG6593; DmPp1-96A; GADD34; LD14639p; MGC15877; MGC1674; PP1; PP1 96A; PP1 alpha96a; Pp1-96A; PP1A; PP-1A; PP1A-96A; PP1alpha; PP1alpha[[1]]; PP1alpha96A; pp1alpha-96A; Pp1alpha-96A-PA; Pp1alpha-96A-PB; PP1c; PP1c 96A; PPP1A; Ppp1c; Ppp1ca; protein phosphatase 1; protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha; protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform; protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isozyme; Protein phosphatase 1alpha at 96A; protein phosphatase type 1 alpha catalytic subunit; Protein phosphatase type 1 alpha, catalytic subunit; protein phosphatase-1d; serine/threonine protein phosphatase PP1-alpha 1 catalytic subunit; Serine/threonine-protein phosphatase alpha-1 isoform; Serine/threonine-protein phosphatase PP1-alpha catalytic subunit; testicular tissue protein Li 155
Gene Symbols PPP1CA
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around T320 of human PPP1CA (NP_002699.1).
Purification Method Protein A
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 19045, 24668, 5499
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.