Learn More
Invitrogen™ Phospho-SRC (Tyr419) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4080), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 207.00 - € 562.00
Specifications
Antigen Phospho-SRC (Tyr419)
Clone 23GB4080
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30089662
View Documents
Invitrogen™
MA553688
100 μL
€ 562.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30089937
View Documents
Invitrogen™
MA553689
20 μL
€ 207.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Phospho-SRC (Tyr419) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-SRC (Tyr419) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Specifications
Specifications
Phospho-SRC (Tyr419)
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P05480, P12931, Q9WUD9
20779, 6714, 83805
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB4080
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
ASV; AW259666; csrc; c-SRC; c-src protein, C terminus; EC 2.7.10.2; fc54g04; Neuronal proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src; non-tyrosine protein kinase; ORF; OTTHUMP00000174476; OTTHUMP00000174477; OTTHUMP00000174478; p60-Src; p60-Src-1; PP60C-SCR; pp60c-src; pp60src; pp60v-src; protein-tyrosine kinase; proto-oncogene c-Src; protooncogene SRC, Rous sarcoma; Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src; Rous sarcoma oncogene; RP5-823N20.1; sb:cb864; SDR; src; src downstream region; src oncogene; SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase; SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase L homeolog; SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase S homeolog; src.L; src.S; SRC1; src-1; src1-A; src-a; src-b; THC6; transforming protein; tyrosine kinase pp60c-src; tyrosine protein kinase c-src; tyrosine protein kinase pp60-c-src; tyrosine-protein kinase SRC-1; Unknown; v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog; v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog; v-src sarcoma viral oncogene; wu:fc54g04; XELAEV_18046582mg; xsrc
A synthesized peptide derived from human Phospho-Src (Tyr419) (412-426AA).
Primary
-20°C
SRC
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt