Learn More
Phospho-Tyrosine Antibody (PY265), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08299R
Product Code. 18591422
  • € 643.00 / 100µL
Description
Phospho-Tyrosine Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Tyrosine in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Phospho-Tyrosine
Monoclonal
DyLight 550
2 amino 3(4 hydroxyphenyl) propanoic acid, 4 hydroxyphenylalanine, phosphotyrosine, pTyrosine, pY20, Tyrosine
Phosphotyrosine conjugated to BSA
100 μg
Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Non-species specific
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
PY265
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado