Learn More
PHOSPHO2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 572.00
Specifications
Antigen PHOSPHO2
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18109167
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-38218
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18682476
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-38218-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
PHOSPHO2 Polyclonal specifically detects PHOSPHO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
PHOSPHO2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
phosphatase, orphan 2
PHOSPHO2
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8TCD6
493911
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DSNSVFIDWVLEAASFHDIFDKVFTNPAAFNSNGHLTVENYHTHSCNRCPKNLCKKVVLIEFVDKQLQQGVNYT
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt