Learn More
Phospholipase C like 1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06275PE
Product Code. 18677657
  • € 407.00 / 0.10mL
Descrizione
Descrizione
Phospholipase C like 1 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C like 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Phospholipase C like 1
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin
but catalytically inactive protein, inactive phospholipase C-like protein 1, MGC126580, MGC138190, phospholipase C, epsilon, phospholipase C-deleted in lung carcinoma, phospholipase C-like 1, phospholipase C-related but catalytically inactive protein, PLCE, PLCL, PLC-L1, PRIP
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Phospholipase C like 1 fragment.
0.1 mL
Signal Transduction
5334
Store at 4C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
PE
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato