missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHYH Antibody (01), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06163AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHYH Monoclonal antibody specifically detects PHYH in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| PHYH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| LNAP1, PAHXLN1, peroxisomal, PhyH, PHYH1, phytanoyl-CoA 2-hydroxylase, phytanoyl-CoA hydroxylase, phytanoyl-CoA hydroxylase (Refsum disease), RD | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human PHYH (O14832; Ser31-Leu338). | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Vision | |
| 5264 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 01 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur