Learn More
Eurofins DiscoverX PI3K-C2γ Protein
Product Code. 17340774
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
250 μg
Packungsgröße:
10µg
250µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17340774 10 μg 10µg
17350774 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17340774 Lieferant Eurofins DiscoverX Lieferanten-Nr. 14910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
N-terminal GST-tagged recombinant human PI3K-C2γ, amino acids 468-1203, for use in Kinase Assays.
PI3K-C2γ Protein belongs to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) family. PI3-kinases play roles in signaling pathways involved in cell proliferation, oncogenic transformation, cell survival, cell migration, and intracellular protein trafficking. This protein contains a lipid kinase catalytic domain as well as a C-terminal C2 domain, a characteristic of class II PI3-kinases. C2 domains act as calcium-dependent phospholipid binding motifs that mediate translocation of proteins to membranes, and may also mediate protein-protein interactions. The biological function of this gene has not yet been determined.
GenBank BC130277
Spezifikation
Formulation mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molecular Weight (g/mol) 112 kDa
Quantity 10 μg
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal GST
Expression System Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein Form Truncated
Purity or Quality Grade ≥56%
Protein PI3K-C2γ, active
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.