Learn More
Beskrivning
PIAS1 Polyclonal antibody specifically detects PIAS1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PIAS1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | AR interacting protein, DDXBP1MGC141878, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box binding protein 1, DEAD/H box-binding protein 1, E3 SUMO-protein ligase PIAS1, GBPRNA helicase II-binding protein, GU/RH-II, Gu-binding protein, MGC141879, Protein inhibitor of activated STAT protein 1, protein inhibitor of activated STAT, 1, protein inhibitor of activated STAT-1, zinc finger, MIZ-type containing 3, ZMIZ3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human PIAS1 (NP_057250.1). MADSAELKQMVMSLRVSELQVLLGYAGRNKHGRKHELLTKALHLLKAGCSPAVQMKIKELYRRRFPQKIMTPADLSIPNVHSSPMPATLSPSTIPQLTYDGHPASSPLLPVSLLGPKHELELPHLTSALHPVHPDIKLQK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?