Learn More
PIASy Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93515-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18676570
  • € 470.00 / 0.01mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
PIASy Polyclonal antibody specifically detects PIASy in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PIASy
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
E3 SUMO-protein ligase PIAS4, FLJ12419, MGC35296, Piasg, PIAS-gamma, PIASy, Protein inhibitor of activated STAT protein 4, Protein inhibitor of activated STAT protein gamma, protein inhibitor of activated STAT protein PIASy, protein inhibitor of activated STAT, 4, zinc finger, MIZ-type containing 6, ZMIZ6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-260 of human PIAS4 (NP_056981.2). ELYETRYAKKNSEPAPQPHRPLDPLTMHSTYDRAGAVPRTPLAGPNIDYPVLYGKYLNGLGRLPAKTLKPEVRLVKLPFFNMLDELLKPTELVPQNNEKLQESPCIFALTPRQVELIRNSRELQPGVKAVQVVLRICYSDTSCPQEDQYPPNIAVKVNHSYCSVPGYYPSNKPGVEPKRPCRPINLTHLMYLSSATNRITV
0.1 mL
Cell Biology, Immunology
51588
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt