Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Beskrivning
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Piceatannol |
| CAS | 10083-24-6 |
| Color | Earth Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H12O4 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Astringenin trans-Piceatannol |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.24 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?