Learn More
Pigment Red 146 (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Pigment Red 146 (Technical Grade) |
| CAS | 5280-68-2 |
| Molecular Formula | C33H27ClN4O6 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Renol Carmine FBB-H, Sandye Super Pink FBL, Sanyo Pigment Pink 4602, Seikafast Carmine 3870, Sunbrite Red 146, Symuler Fast Red 4195, Symuler Fast Red 4580, Symuler Fast Red 4590, Vulcan Fast Carmine FBB, N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[2-[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenecarboxamide, C.I. 12485, C.I. PR 146, C.I. Pigment Red 146, Fuji Fast Carmine 550, Helio Fast Carmine BB, Hydrocolor Red, Karmine FBB 02, Lionol Red 5620, Microlith Red 3R-A, Naphtol Carmine 4635C, PR 146, Permanent Carmine FBB, Permanent Carmine FBB 02, Permanent Carmine FBB 02JP, Permanent Carmine FBB Extra, Pigment Pink 4602 |
| InChI Formula | InChI=1S/C33H27ClN4O6/c1-42-27-14-13-20(32(40)35-21-10-5-4-6-11-21)16-26(27)37-38-30-22-12-8-7-9-19(22)15-23(31(30)39)33(41)36-25-18-28(43-2)24(34)17-29(25)44-3/h4-18,39H,1-3H3,(H,35,40)(H,36,41) |
| SMILES | COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(N=Nc4cc(ccc4OC)C(=O)Nc5ccccc5)c2O)c(OC)cc1Cl |
| IUPAC Name | N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[(E)-[2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl]diazenyl]naphthalene-2-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 611.04 |
| Formula Weight | 610.1619 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?