Learn More
PIGP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06346PCP
Product Code. 18660597
  • € 407.00 / 0.10mL
Description
PIGP Polyclonal antibody specifically detects PIGP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PIGP
Polyclonal
Western Blot, Immunoprecipitation
class P, DCRCDown syndrome critical region protein C, Down syndrome critical region protein 5, DSCR5DCRC-S, DSCRC, DSRC, EC 2.4.1.198, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class P, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class P protein, phosphatidylinositol-n-acetylglucosaminyltranferase subunit, PIG-P
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PIGP fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
PerCP
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
51227
Store at 4C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado