missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIGY Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-77340H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PIGY Polyclonal antibody specifically detects PIGY in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PIGY | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class Y protein, PIG-Y | |
| Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human PIG-Y. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of PIG-Y. Amino Acid Squence: CPLSKKPLRYEASTNE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 84992 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur