Learn More
PIGY Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-76967MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PIGY Polyclonal antibody specifically detects PIGY in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| PIGY | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 84992 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class Y protein, PIG-Y | |
| Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human PIG-Y. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PIG-Y. Amino Acid Squence: ARMTRQSKKQEEVEQR | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering