Learn More
PIK3C2A Monoclonal Antibody (OTI2E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA801731S
This item is not returnable.
View return policy
Description
PIK3C2A Monoclonal antibody specifically detects PIK3C2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| PIK3C2A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O00443 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5286 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2E4 | |
| Unconjugated | |
| PIK3C2A | |
| C2-containing phosphatidylinositol kinase; CPK; Cpk-m; DKFZp686L193; MGC142218; p170; phosphatidylinositol 3-kinase, C2 domain containing, alpha polypeptide; phosphatidylinositol 4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 domain-containing subunit alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase catalytic subunit type 2 alpha; phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase, catalytic subunit type 2 alpha; phosphoinositide 3-kinase-C2-alpha; phosphoinositide-3-kinase, class 2, alpha polypeptide; PI3KC2; PI3-K-C2(ALPHA); pi3kc2a; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; Pik3c2a; ptdIns-3-kinase C2 subunit alpha | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 230-560 of human PIK3C2A produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido