Learn More
α-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30324034
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. 30324034
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREGA09010041IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material DL-alpha-Pinene
CAS 80-56-8
Analyte or Component Names DL-alpha-Pinene
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C10 H16
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
IUPAC Name 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Solvent or Matrix Isopropanol
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Quantity 1 mL
Formula Weight 136.1252 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt