Learn More
Pioglitazone Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Packungsgröße:
250mg
Beschreibung
Pioglitazone Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Pioglitazone Hydrochloride |
| CAS | 112529-15-4 |
| Analyte or Component Names | Pioglitazone Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pioglitazone Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1 |
| IUPAC Name | 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur