Learn More
Piperidine, 99%, extra pure
Code produit 10159831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
1 L
10 L
100mL
2.5 L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10159831 100 mL 100mL
10204910 500 mL 500mL
10795021 1 L 1 L
10244860 2.5 L 2.5 L
10052923 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10159831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147181000
ChemsChrom Mega Deals
Use promo code 27993
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-89-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-89-4
Molecular Formula C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
InChI Key NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name piperidine
SMILES C1CCNCC1
Spécification
Melting Point -11.0°C
Density 0.8620 g/mL
Boiling Point 106.0°C
Flash Point 16°C
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4515 to 1.4535
Quantity 100 mL
Beilstein 20, 6
Fieser 01,886; 02,332; 04,393; 06,472; 07,293
Merck Index 15, 7580
Specific Gravity 0.862
Solubility Information Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene, soluble in chloroform, acetone and ethanol
Viscosity 1.46 mPa.s (20°C)
Formula Weight 85.15
Grade Extra Pure
Chemical Name or Material Piperidine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperidine
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 2
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.