Learn More
Hamilton™ Bulk Pipette Tips
Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed.
Merk:  Hamilton™ 68009-20
Overige gegevens : Gewicht : 0.20000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15335084
  • € 71.82 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Standard tip length
  • Provided in bulk, resealable bags
  • Made from chemically resistant, virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
Specificatie
Specificatie
300μL
Video's