Learn More
PIST Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77243AF405
Codice prodotto. 18415013
  • € 582.00 / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PIST Polyclonal antibody specifically detects PIST in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PIST
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
CALPDZ protein interacting specifically with TC10, CFTR-associated ligand, dJ94G16.2, FIGdJ94G16.2 PIST, Fused in glioblastoma, golgi-associated PDZ and coiled-coil motif containing, Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif-containing protein, GOPC1, PDZ/coiled-coil domain binding partner for the rho-family GTPase TC10, PISTGolgi associated PDZ and coiled-coil motif containing protein
Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of human PIST. The immunogen is located within amino acids 240 - 290 of PIST. Amino Acid Squence: CRGRNDLKRPMQAPPGH
0.1 mL
Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
57120
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato