missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PITPNB Monoclonal Antibody (OTI5B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809352S
This item is not returnable.
View return policy
Description
PITPNB Monoclonal antibody specifically detects PITPNB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| PITPNB | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q03167 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7049 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5B10 | |
| Unconjugated | |
| TGFBR3 | |
| phosphatidylinositol transfer protein beta; phosphatidylinositol transfer protein beta isoform; phosphatidylinositol transfer protein, beta; phosphotidylinositol transfer protein, beta; Pitp beta; PI-TP beta; PI-TP-beta; Pitpnb; ptdIns transfer protein beta; PtdInsTP; ptdInsTP beta; VIB1B | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 531-777 of human TGFBR3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering