missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKC alpha Antibody (133), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08229F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PKC alpha Monoclonal antibody specifically detects PKC alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PKC alpha | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| AAG6, aging-associated gene 6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC129901, PKC-A, PKC-alpha, PKCAMGC129900, PRKACA, protein kinase C alpha type, protein kinase C, alpha | |
| Full-length protein corresponding to PKC alpha. Recognizes sequence PQFVHPILQSAV at the C terminus at PKCalpha. (Uniprot: P17252) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cellular Markers, mTOR Pathway, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 5578 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 133 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur