Learn More
PLA2G2A Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42399
Product Code. 18651199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 531.00
    € 501.90 / 0.10mg
    Save € 29.10
    5% Off
Description
PLA2G2A Polyclonal antibody specifically detects PLA2G2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PLA2G2A
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA
Goat
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 0.1 - 0.3 μg/mL, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:8000
EC 3.1.1.4, GIIC sPLA2, Group IIA phospholipase A2, MOM1, Non-pancreatic secretory phospholipase A2, NPS-PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase 2A, phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid), phospholipase A2, membrane associated, PLA2BPLA2, PLA2LPLA2S, PLAS1, RASF-A, sPLA2
Peptide with sequence C-SYKFSNSGSRIT corresponding to internal region according to NP_000291.1.
0.1 mg
Lipid and Metabolism
5320
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.