Learn More
Invitrogen™ PLA2G4A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5111389
 View more versions of this product
Artikelnummer. 17189303
  • € 618.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PRETEEEKEI ADFDIFDDPE SPFSTFNFQY PNQAFKRLHD LMHFNTLNNI DVIKEAMVES IEYRRQNPSR CSVSLSNVEA RRFFNKEFLS K Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 93%, Mouse - 93%.
This gene encodes a member of the cytosolic phospholipase A2 group IV family. The enzyme catalyzes the hydrolysis of membrane phospholipids to release arachidonic acid which is subsequently metabolized into eicosanoids. Eicosanoids, including prostaglandins and leukotrienes, are lipid-based cellular hormones that regulate hemodynamics, inflammatory responses, and other intracellular pathways. The hydrolysis reaction also produces lysophospholipids that are converted into platelet-activating factor. The enzyme is activated by increased intracellular Ca(2+) levels and phosphorylation, resulting in its translocation from the cytosol and nucleus to perinuclear membrane vesicles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PLA2G4A
Polyclonal
Unconjugated
PLA2G4A
calcium-dependent phospholipid-binding protein; Cpla2; cPLA2alpha; cPLA2-alpha; cytosolic group IVA; Cytosolic phospholipase A2; group IVA; lysophospholipase; MGC126350; Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase; Phospholipase A2; phospholipase A2 cytosolic; phospholipase A2 group IVA; phospholipase A2, group IVA (cytosolic, calcium-dependent); Pla2c; Pla2g4; PLA2G4A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5321
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P47712
PLA2G4A
Recombinant Protein corresonding to Human PLA2G4A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103178).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt