Learn More
Plasma Cell Antibody (LIV3G11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50251-0.025ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Plasma Cell Monoclonal antibody specifically detects Plasma Cell in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Especificaciones
| Plasma Cell | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 | |
| Plasma | |
| Pancreatic cancer related serum mucin | |
| 0.025 mL | |
| Immunology | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| LIV3G11 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido